205540
Copper(I) iodide
98%
Sinonimo/i:
Cuprous iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Tensione di vapore
10 mmHg ( 656 °C)
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
Punto di fusione
605 °C (lit.)
Densità
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)