200085
Mercury(II) bromide
ACS reagent
Sinonimo/i:
Mercuric bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 136.5 °C)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezze
≤0.05% insol. CH3OH
Residuo dopo riduzione
≤0.02%
Colore
white to very faintly yellow
P. eboll.
322 °C (lit.)
Punto di fusione
236 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.25%
Stringa SMILE
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3