Documenti fondamentali
Y0001934
Deferoxamina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
DFOM, Deferoxamina, Desferrioxamina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H48N6O8 · CH4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
656.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
deferoxamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN
InChI
1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Deferoxamine for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Un chelante del ferro utilizzato spesso negli studi sulla proliferazione e l′apoptosi cellulare. Ha mostrato effetti antiproliferativi sulle cellule muscolari lisce vascolari in vitro e in vivo e la capacità di arrestare le cellule nella fase G1. È stato riferito che induce p53. Induce l′apoptosi nelle cellule HL-60 tramite la chelazione del ferro. Dopo 48 ore di trattamento con 1μM di deferoxamina, la frammentazione del DNA è risultata evidente. Le cellule trattate con 0,1 μM di deferoxamina per sole 24 ore hanno subito l′apoptosi; entro 48 ore è stato osservato il collasso nucleare. In alcuni studi, ha mostrato proprietà antiossidanti e ha protetto le cellule contro il danneggiamento indotto da H2O2.
Un chelante del ferro utilizzato spesso negli studi sulla proliferazione e l′apoptosi cellulare. È stato riferito che induce p53.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)