Y0001822
Zopiclone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(7RS)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zopiclone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cnc(cc1)N2C(c3nccnc3C2=O)O
InChI
1S/C11H7ClN4O2/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(16)18)14-4-3-13-8/h1-5,10,17H
FUUXOEKDNNWZTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)