Y0001633
Ethyl cellulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ethyl cellulose
Temp. autoaccensione
698 °F
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)