247499
Ethyl cellulose
viscosity 100 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or granules
Temp. autoaccensione
698 °F
Concentrazione
48.0-49.5%
Grado di funzionalizzazione
48% ethoxyl
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
Viscosità
100 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
Temp. transizione
softening point 155 °C
Densità
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare polymeric microcapsules of Alachlor and Metolachlor to study their controlled-release properties.
- As a core matrix to synthesize biphasic drug release nanofibers.
- To prepare wax-based solid dispersion pellets with excellent floating and sustained-release ability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?