Key Documents
Y0001035
Meloxicam impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meloxicam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
140-144 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
InChI
1S/C12H13NO5S/c1-3-18-12(15)10-11(14)8-6-4-5-7-9(8)19(16,17)13(10)2/h4-7,14H,3H2,1-2H3
QWTNANUGXZEPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Meloxicam impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Meloxicam Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1799
Meloxicam
vibrant-m
BP629
Meloxicam
USP
USP
1379401
Meloxicam