PHR2131
Meloxicam Impurity D
Sinonimo/i:
N-[(2Z)-3-ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001039
Livello qualitativo
Famiglia di API
meloxicam
Stato
powder
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)