Documenti fondamentali
Y0001033
Levodropropizine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-Phenylpiperazine, N-Phenyldiethylenediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Beilstein:
132157
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levodropropizine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.588 (lit.)
P. ebollizione
286 °C (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Levodropropizine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)