Documenti fondamentali
SML2511
Sigma-Aldrich
Levodropropizine
Sinonimo/i:
Levodropropizine, (-)-Dropropizine, (S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-Yl)Propane-1,2-Diol, Levdropropizine, (2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.31
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Azioni biochim/fisiol
Levodropropizine has affinity for H1-histaminic and α-adrenergic receptors. Cough suppressant.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)