Y0000485
myo-Inositol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
myo-Inositol, 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
6.2 (vs air)
Famiglia di API
inositol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
222-227 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)