Documenti fondamentali
468053
Sigma-Aldrich
L-(−)-chiro-Inositol
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D −60°, c = 1.3 in H2O
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m1/s1
CDAISMWEOUEBRE-SHFUYGGZSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xuepeng Wang et al.
The Analyst, 144(8), 2611-2617 (2019-03-06)
The discrimination of chirality by field effect transistors (FETs) is a great challenge because enantiomers possess exactly identical charge and hence chiral recognition is solely related to spatial effects, while the working principle of most FET sensors is based on