Y0000147
Phenylbutazone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxyphenylbutazone, 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
phenylbutazone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N2(N(C(=O)C(C2=O)(O)CCCC)c3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3
VTEBWXHYBNAYKI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)