Key Documents
94057
Supelco
Bicyclohexyl
analytical standard
Sinonimo/i:
Dicyclohexyl
About This Item
Formula condensata:
C6H11C6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.30
Beilstein:
1848266
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
473 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. eboll.
227 °C (lit.)
Punto di fusione
3-4 °C (lit.)
Densità
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)