Y0000053
17α-Dihydroequilin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
α-Equilol, Estra-1,3,5(10),7-tetraene-3,17α-diol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
equilin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1C2(C(CC1)C3=CCc4c(ccc(c4)O)C3CC2)C
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16-17,19-20H,2,6-9H2,1H3
NLLMJANWPUQQTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0000053 | 4061833801901 |
Y0000053-1EA |