Documenti fondamentali
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.37
Numero FEMA:
4295
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.340
NACRES:
NA.21
Organolettico:
geranium; leafy; fruity; floral; rose
Grado:
FG
Halal
Kosher
agenzia:
follows IFRA guidelines
Allergene alimentare:
no known allergens
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
geranium; leafy; fruity; floral; rose
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)