T35955
p-Toluenesulfonyl chloride
reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Tosyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 88 °C)
Saggio
≥98%
P. ebollizione
134 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
262.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
128 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?