T1410900
Tiaprofenic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-Tiaprofenic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tiaprofenic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1C(=O)c2ccccc2)C(C)C(=O)O
InChI
1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
GUHPRPJDBZHYCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)