Documenti fondamentali
G1914
Sigma-Aldrich
Gentamicina
meets USP testing specifications, powder
Sinonimo/i:
Gentamicin sulfate salt, Garamycin, Gentiomycin C
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281651
eCl@ss:
42020823
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
Origine biologica
Micromonospora purpurea
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Stato
powder
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: aminoglycoside
Applicazioni
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La gentamicina provoca un errore di lettura dei codoni legandosi alla subunità ribosomiale 30S e bloccando così la traslocazione del peptidil-tRNA dal sito dell′accettore al sito del donatore. L′effetto battericida della gentamicina sullo Pseudomonas aeruginosa è determinato dal legame che si instaura tra la gentamicina e la membrana esterna, su cui agisce dislocando i cationi naturali, destabilizzando la membrana e originando fori nella superficie cellulare.
Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Componenti
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Avvertenza
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-142.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Lintao Gu et al.
Experimental cell research, 360(2), 257-263 (2017-09-17)
Neural stem cells (NSCs) have exhibited promising potential in therapies against neuronal hearing loss. Ferulic acid (FA) has been widely reported to enhance neurogenic differentiation of different stem cells. We investigated the role of FA in promoting NSC transplant therapy
Changjun Han et al.
Biomacromolecules, 18(11), 3776-3787 (2017-10-05)
In addition to customizing shapes of metal bone substitutes for patients, the 3D printing technique can reduce the modulus of the substitutes through the design and manufacture of interconnected porous structures, achieving the modulus match between substitute and surrounding bone
Chang-Chin Wu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 106(1), 80-87 (2016-11-20)
Patients with inadequate volume of alveolar processes or bone defects commonly require graft substitutes in oral, maxillofacial or orthopedic surgery. Ridge augmentation and reconstruction of facial bony defects with bone graft materials achieve better outcomes in functional and aesthetic rehabilitation.
Erika E A Brown et al.
PloS one, 11(11), e0166989-e0166989 (2016-11-22)
The morphology and distribution of lateral line neuromasts vary between ecomorphological types of anuran tadpoles, but little is known about how this structural variability contributes to differences in lateral-line mediated behaviors. Previous research identified distinct differences in one such behavior
Artur Adamczak et al.
Journal of clinical medicine, 9(1) (2020-01-08)
Among natural substances widespread in fruits, vegetables, spices, and medicinal plants, flavonoids and organic acids belong to the promising groups of bioactive compounds with strong antioxidant and anti-inflammatory properties. The aim of the present work was to evaluate the antibacterial
Protocolli
Extraction and quantitative analysis of aminoglycosides in porcine tissue, using molecular imprinted polymer solid phase extraction followed by LC-MS/MS.