Documenti fondamentali
G4918
Sigma-Aldrich
Gentamicina
meets EP, USP testing specifications
Sinonimo/i:
Gentamicin sulfate salt
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281651
eCl@ss:
42020823
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
agenzia
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 107 to 121°
Colore
white to off-white
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrizione generale
Chemical structure: aminoglycoside
Applicazioni
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La gentamicina provoca un errore di lettura dei codoni legandosi alla subunità ribosomiale 30S e bloccando così la traslocazione del peptidil-tRNA dal sito dell′accettore al sito del donatore. L′effetto battericida della gentamicina sullo Pseudomonas aeruginosa è determinato dal legame che si instaura tra la gentamicina e la membrana esterna, su cui agisce dislocando i cationi naturali, destabilizzando la membrana e originando fori nella superficie cellulare.
Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Componenti
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Avvertenza
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-142.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
W Joshua Frazier et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(11), 7411-7419 (2009-11-06)
MAPKs are crucial for TNF-alpha and IL-6 production by innate immune cells in response to TLR ligands. MAPK phosphatase 1 (Mkp-1) deactivates p38 and JNK, abrogating the inflammatory response. We have previously demonstrated that Mkp-1(-/-) mice exhibit exacerbated inflammatory cytokine
Kelly N Owens et al.
PLoS genetics, 4(2), e1000020-e1000020 (2008-05-06)
Inner ear sensory hair cell death is observed in the majority of hearing and balance disorders, affecting the health of more than 600 million people worldwide. While normal aging is the single greatest contributor, exposure to environmental toxins and therapeutic
Bart Tummers et al.
Immunity, 52(6), 994-1006 (2020-05-20)
Cell death pathways regulate various homeostatic processes. Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) in humans and lymphoproliferative (LPR) disease in mice result from abrogated CD95-induced apoptosis. Because caspase-8 mediates CD95 signaling, we applied genetic approaches to dissect the roles of caspase-8 in
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8125-8143 (2015-05-09)
The reaction of 1-adamantyl isothiocyanate 4 with the various cyclic secondary amines yielded the corresponding N-(1-adamantyl)carbothioamides 5a-e, 6, 7, 8a-c and 9. Similarly, the reaction of 4 with piperazine and trans-2,5-dimethylpiperazine in 2:1 molar ratio yielded the corresponding N,N'-bis(1-adamantyl)piperazine-1,4-dicarbothioamides 10a
Ying Zou et al.
Molecular and cellular biology, 29(9), 2390-2397 (2009-02-19)
The molecular distinctions between mortality stages 1 (M1; senescence) and 2 (M2; crisis) of human replicative aging are ill defined. We demonstrate a qualitative difference between telomeric end associations at M1 and the end fusions that produce dicentric chromosomes and