T0300000
Testosterone propionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-propionate, 17β-Propionyloxy-4-androsten-3-one, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-propionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
testosterone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CC
InChI
1S/C22H32O3/c1-4-20(24)25-19-8-7-17-16-6-5-14-13-15(23)9-11-21(14,2)18(16)10-12-22(17,19)3/h13,16-19H,4-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19-,21-,22-/m0/s1
PDMMFKSKQVNJMI-BLQWBTBKSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)