Documenti fondamentali
SMB01358
Sigma-Aldrich
Lysylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
KF, Lys-Phe, Lysyl-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.36
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1
QCZYYEFXOBKCNQ-STQMWFEESA-N
Descrizione generale
Lysylphenylalanine is a dipeptide composed of lysine and phenylalanine.
Applicazioni
Metabolomics research
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)