Documenti fondamentali
S1100000
Spiramicina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Formacidina
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
spiramycin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1OC3OC(C)C(OC4CC(C)(O)C(O)C(C)O4)C(C3O)N(C)C
InChI
1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26?,27?,28?,29+,30?,31-,32+,34?,35?,36?,37?,38?,39+,40+,41?,42?,43?/m1/s1
ACTOXUHEUCPTEW-JMRHEKERSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Spiramicina standard di riferimento EP, da utilizzare esclusivamente per test di laboratorio come prescritto in maniera specifica dalla Farmacopea Europea.
Confezionamento
Il prodotto viene consegnato come fornito dalla Farmacopea di emissione. Per la quantità unitaria corrente, visitare il catalogo delle sostanze di riferimento dell′EDQM .
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel Ajzenberg
Expert review of anti-infective therapy, 9(2), 169-171 (2011-02-24)
Every 3 years, the International Congress on Congenital Toxoplasmosis meeting gathers experts with different backgrounds who are involved in congenital toxoplasmosis: gynecologists, pediatricians, ophthalmologists, microbiologists, epidemiologists and research scientists. Most attendees come from the Americas and Europe, where substantial work
Wai Kit Chew et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(4), 1762-1768 (2012-01-25)
Toxoplasma gondii is a parasite that generates latent cysts in the brain; reactivation of these cysts may lead to fatal toxoplasmic encephalitis, for which treatment remains unsuccessful. We assessed spiramycin pharmacokinetics coadministered with metronidazole, the eradication of brain cysts and
G Gasparini et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 23(2), 619-626 (2010-07-22)
Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ) consists of an exposure of the jaw bone that persists for over 8 weeks in patients with positive history for bisphosphonates. Symptomatology is characterized by dull and ceaseless pain, and in advanced stages, the
Rola Hussein et al.
Arab journal of gastroenterology : the official publication of the Pan-Arab Association of Gastroenterology, 12(1), 44-47 (2011-03-25)
Drug-induced liver injury (DILI) is a leading cause of acute liver failure and is the most frequent reason for post-marketing drug withdrawal. The spectrum of liver injury is wide, ranging from mild and subclinical injury, noticeable only on routine biochemical
P S Franco et al.
Placenta, 32(11), 838-844 (2011-09-13)
Toxoplasma gondii is an important pathogen which may cause fetal infection if primary infection. Our previous studies have used human choriocarcinoma trophoblastic cells (BeWo cell line) as experimental model of T. gondii infection involving placental microenvironment. This study aimed to examine