RTC000098
N,N-Dimethylformamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
DMF, NSC 5356
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N,N-dimetilformammide, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1601500
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
2.7 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
833 °F
Limite di esplosione
15.2 %
Confezionamento
pkg of 20 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.430 (lit.)
P. ebollizione
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Densità
0.944 g/mL (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
135.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57.5 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
RTC000098-20ML |