Documenti fondamentali
PHR8818
Supelco
Zolpidem tartrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Ambien, Intermezzo, Stilnox
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H42N6O2 · C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
764.87
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1724907
Famiglia di API
zolpidem
Confezionamento
pkg of 500MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3ccc(cc3)C)ccc(c1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H21N3O.C4H6O6/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
NYVVVBWEVRSKIU-LREBCSMRSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)