PHR8737
Mirtazapine Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1,3,4,14b-Tetrahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 10-Oxomirtazapine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1444252
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N21C(CN(CC2)C)c3c(cccc3)C(=O)c4c1nccc4
InChI
1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
RZDFSDWHGNDESU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)