PHR3687
Sorafenib Related Compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4-[4-[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0002233
traceable to USP 1615887
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1c(c(ccc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)17-11-14(9-10-27-17)32-13-7-5-12(6-8-13)28-20(31)29-16-4-2-3-15(18(16)22)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
JWAKXXCHFJSKRN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)