PHR3495
Bromoform
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Bromoform, Tribromomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
8.7 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
bromoform
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. ebollizione
146-150 °C (lit.)
Punto di fusione
5-8 °C (lit.)
Densità
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)