PHR3497
Dibromochloromethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
P. ebollizione
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
2.451 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)