139181
Bromodichloromethane
≥97%
Sinonimo/i:
Dichlorobromomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Stato
liquid
contiene
potassium carbonate as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
87 °C (lit.)
Punto di fusione
−55 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?