185434
1,1,2,2-Tetrachloroethane
reagent grade, ≥98%
Sinonimo/i:
Acetylene tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Stato
liquid
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
147 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis