Documenti fondamentali
1.01944
Supelco
Bromoform
for separation of minerals mixtures
Sinonimo/i:
Bromoform, Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-854-6
NACRES:
NB.21
Tensione di vapore
7.5 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
149.5 °C/1013 mbar
Punto di fusione
9.2 °C
Solubilità
3.2 g/L
Densità
2.89 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Refractive index (n 20/D): 1.597 - 1.599
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.88 - 2.90
Evaporation residue: ≤ 0.1 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3