PHR3480
Brimonidine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
5-Bromoquinoxalin-6-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1076419
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1c2nccnc2ccc1N
InChI
1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
IRAOSCSPAYZRJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)