PHR3428
Travoprost Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(+)-Fluprostenol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1673012
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1.2 mL
applicazioni
pharmaceutical
Formato
mixture (Solution in Water : Acetonitrile (55:45))
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\[C@@H]2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C23H29F3O6/c24-23(25,26)15-6-5-7-17(12-15)32-14-16(27)10-11-19-18(20(28)13-21(19)29)8-3-1-2-4-9-22(30)31/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,27-29H,2,4,8-9,13-14H2,(H,30,31)/b3-1-,11-10+/t16-,18-,19-,20+,21-/m1/s1
WWSWYXNVCBLWNZ-QIZQQNKQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)