PHR1622
Travoprost
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Travoprost solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1673001
Famiglia di API
travoprost
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 3 mL
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\[C@@H]2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)