PHR3331
Metronidazole Impurity G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethylmetronidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-acetic acid, Metronidazole-1-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)CN1C(C)=NC=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-4-7-2-5(9(12)13)8(4)3-6(10)11/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)
RVEGZXNRNWUYKI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)