PHR3290
2-furaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Furfural, 2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.31 (vs air)
Tensione di vapore
13.5 mmHg ( 55 °C)
Temp. autoaccensione
599 °F
Limite di esplosione
19.3 %
Confezionamento
pkg of 50 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−36 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.