PHR2876
Isoflurane Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2,2,2-Trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1349025
Famiglia di API
isoflurane
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 0.5 mL
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)COC(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2
ZASBKNPRLPFSCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)