PHR2482
Atracurium besylate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,2′-[1,5-Pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methylisoquinolinium]dibenzenesulfonate, BW-33A, Tracrium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000424
traceable to USP 1044800
Famiglia di API
atracurium
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)c2ccccc2.COc3ccc(CC4c5cc(OC)c(OC)cc5CC[N+]4(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]6(C)CCc7cc(OC)c(OC)cc7C6Cc8ccc(OC)c(OC)c8)cc3OC
InChI
1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2
XXZSQOVSEBAPGS-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)