PHR2478
Adrenalone hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride, Adrenalone hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1011878
Descrizione
API family: adrenaline
Famiglia di API
adrenaline, dipivefrine
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CNCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,10-12H,5H2,1H3;1H
CSRRBDMYOUQTCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)