PHR2320
Aripiprazole Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
7-(4-Hydroxybutoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1042645
Famiglia di API
aripiprazole
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1c2c(ccc(c2)OCCCCO)CCC1=O
InChI
1S/C13H17NO3/c15-7-1-2-8-17-11-5-3-10-4-6-13(16)14-12(10)9-11/h3,5,9,15H,1-2,4,6-8H2,(H,14,16)
KRICLZOCASGBRD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)