PHR2281
Valproic Acid Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Isopropylpentanoic acid, 2-Isopropyl-2-propylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1708718
Famiglia di API
valproic acid
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-7(6(2)3)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
ODPKTGAWWHZBOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)