PHR2282
Valproic Acid Impurity K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(2RS)-2-Ethyl-2-methylpentanoic acid, 2-Ethyl-2-methylvaleric acid, NSC 466
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1708650
Famiglia di API
valproic acid
Forma fisica
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(C(C)(CC)CCC)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
WUWPVNVBYOKSSZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)