PHR2102
Xylose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
D-(+)-Xylose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. X0200000
traceable to USP 1722005
Famiglia di API
xylose
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)