PHR2083
Pyrantel Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thenaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0002158
Famiglia di API
pyrantel
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)