PHR2014
Triamterene Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine, 2,4,6-triamino-5-nitrosopyrimidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. N1000000
traceable to USP 1680018
Famiglia di API
triamterene
CdA
current certificate can be downloaded
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc(c(c(n1)N)N=O)N
InChI
1S/C4H6N6O/c5-2-1(10-11)3(6)9-4(7)8-2/h(H6,5,6,7,8,9)
XLQQJSWJHHKLOK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)