O9639
Oridonin
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
7a,20-Epoxy-1a,6b,7,14-tetrahydroxy-Kaur-16-en-15-one, Isodonol
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3