PHR1494
Pilocarpine Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Pilocarpine nitrate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 503
traceable to Ph. Eur. P1700000
traceable to USP 1539009
Famiglia di API
pilocarpine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)