PHR1251
Choline chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1133547
Famiglia di API
choline chloride
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
302-305 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Substrati
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)