Key Documents
NIST99B
Soda feldspar
NIST® SRM® 99b
Sinonimo/i:
Feldspar
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 40 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Aluminium (Al), Potassium (K), Sodium (Na), Barium (Ba), Iron (Fe), Lead (Pb), Rubidium (Rb), Strontium (Sr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium (Ca), Silicon (Si),Manganese (Mn), Phosphorus (P), Beryllium (Be), Cerium (Ce), Gallium (Ga), Lanthanum (La), Lithium (Li), Yttrium (Y), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)